Principaux documents
517070
Sigma-Aldrich
Nitrosylsulfuric acid solution
40 wt. % in sulfuric acid
Synonyme(s) :
Nitrosonium bisulfate, Nitrosonium hydrogen sulfate, Nitrosyl hydrogen sulfate
About This Item
Formule linéaire :
HO3SONO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Concentration:
40 wt. % in sulfuric acid
Niveau de qualité
Concentration
40 wt. % in sulfuric acid
Densité
1.865 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
OS(=O)(=O)ON=O
InChI
1S/HNO5S/c2-1-6-7(3,4)5/h(H,3,4,5)
Clé InChI
VQTGUFBGYOIUFS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame over circleSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter