515027
4-Methyl-1-piperazinecarbonyl chloride hydrochloride
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
225-228 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
Cl[H].CN1CCN(CC1)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H11ClN2O/c1-8-2-4-9(5-3-8)6(7)10/h2-5H2,1H3
Clé InChI
FBAIGEMWTOSCRU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges