Key Documents
499234
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-4-methylpyridine
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
30-34 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccnc(c1)C(C)=O
InChI
1S/C8H9NO/c1-6-3-4-9-8(5-6)7(2)10/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
HRVQMQWVGKYDCF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Acetyl-4-methylpyridine is a substituted pyridine that can be prepared from 2-bromo-4-methylpyridine.
Application
2-Acetyl-4-methylpyridine may be used in the synthesis of:
  • 3,5-bis(4,4"-dimethyl-2,2′:6′,2′′-terpyridin-4′-yl)-1-bromobenzene
  • 1,3-bis(4,4"-dimethyl-2,2′:6′,2′′-terpyridin-4′-yl)-5-methylbenzene
  • 2-(3′,3′-bis(ethylthio)-1′-oxoprop-2′-en-1′-yl)-4-methylpyridine
  • 2-(3′-(N,N-dimethylamino)-1′-oxoprop-2′-en-1′-yl)-4-methylpyridine
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
203.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
95 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Steric Control of Directional Isomerism in Dicopper (I) Helicates of Asymmetrically Substituted 2,2':6',2'':2'',6'''-Quaterpyridine Derivatives.
Constable EC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 119(24), 5606-5617 (1997)
Construction of hexanuclear macrocycles by a coupling strategy from polyfunctionalized bis (terpyridines).
Eryazici I and Newkome GR
New. J. Chem., 33(2), 345-357 (2009)