Principaux documents
488186
Sigma-Aldrich
Benzyl bromide-α,α-d2
98 atom % D
Synonyme(s) :
α-Bromotoluene-α,α−d2, Deuterated benzyl bromide
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CD2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.575 (lit.)
pb
198-199 °C (lit.)
Pf
−3-−1 °C (lit.)
Densité
1.455 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i6D2
Clé InChI
AGEZXYOZHKGVCM-NCYHJHSESA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
À utiliser avec
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup