487856
Acetic acid-2,2,2-d3
99 atom % D
Synonyme(s) :
2,2,2-Trideuterioacetic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % D
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.369 (lit.)
Point d'ébullition
117-118 °C (lit.)
Pf
16.2 °C (lit.)
Densité
1.101 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3
Clé InChI
QTBSBXVTEAMEQO-FIBGUPNXSA-N
Conditionnement
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40.0 °C - closed cup