476668
Bromobis(dimethylamino)borane
97%
Synonyme(s) :
1-Bromo-N,N,N′,N′-tetramethylboranediamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Indice de réfraction
n20/D 1.478 (lit.)
Point d'ébullition
20-28 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.259 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN(C)B(Br)N(C)C
InChI
1S/C4H12BBrN2/c1-7(2)5(6)8(3)4/h1-4H3
Clé InChI
UBDPZBLACZIAPS-UHFFFAOYSA-N
Application
- Intramolecular cyclization
- Oxidative addition for synthesis of platinum boryl phosphine bromo complexes
- Synthesis of fluorenyltripyrazolylborate ligands
- Preparation of rigid-backbone conjugated polymers
- Conversion of epoxides to halohydrins
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
53.9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter