Key Documents
279730
Sigma-Aldrich
Tris(dimethylamino)borane
97%
Synonyme(s) :
Hexamethylboranetriamine, NSC 379532
About This Item
Formule linéaire :
B(N(CH3)2)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.04
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Indice de réfraction
n20/D 1.446 (lit.)
Point d'ébullition
147-148 °C (lit.)
Pf
−16 °C (lit.)
Densité
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)B(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18BN3/c1-8(2)7(9(3)4)10(5)6/h1-6H3
Clé InChI
SOLWORTYZPSMAK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Tris(dimethylamino)borane is an organoborane generally used as a macrolactamization reagent. It can also be used to prepare tris(alkylamino)borane analogs by transamination of primary and secondary amines.
Application
Reactant involved in:
  • B-C-N hybrid films deposited on Ni
  • Reduction reactions
  • Syntehsis of lithium borom imidazolate framework polymeric complexes
  • One-pot oxidative amination
  • Synthesis of boron salts and tripodal borate ligands
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-5.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-21 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Journal of Organometallic Chemistry, 303, 324-324 (1986)
Tris(dimethylamino)borane
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2008)
Tetrahedron Letters, 32, 639-639 (1991)