47638
Fmoc-Val-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valine, Fmoc-L-valine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −17±1°, c = 1% in DMF
Capacité de réaction
reaction type: C-H Activation
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
Pf
143-145 °C (lit.)
143-147 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
amine
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
Clé InChI
UGNIYGNGCNXHTR-SFHVURJKSA-N
Description générale
Application
- difficult sequence-containing pentapeptides using O-acyl isodipeptide unit
- peptides by backbone amide linker (BAL) strategy via Fmoc Solid-phase synthesis
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable