469548
1,1,1-Trifluoro-5,5-dimethyl-2,4-hexanedione
98%
Synonyme(s) :
PTA, Pivaloyltrifluoroacetone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.407 (lit.)
pb
138-141 °C (lit.)
Densité
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
ketone
Chaîne SMILES
CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H11F3O2/c1-7(2,3)5(12)4-6(13)8(9,10)11/h4H2,1-3H3
Clé InChI
BVPKYBMUQDZTJH-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
mouse ... Mtap(66902)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
105.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
41 °C - closed cup