464465
2-Butyl-1-octanol
95%
Synonyme(s) :
2-Butyloctanol, 2-Butyloctyl alcohol, 5-(Hydroxymethyl)undecane, Butyloctanol, Guerbet dodecanol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
pb
145-149 °C (lit.)
Densité
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
CCCCCCC(CO)CCCC
InChI
1S/C12H26O/c1-3-5-7-8-10-12(11-13)9-6-4-2/h12-13H,3-11H2,1-2H3
Clé InChI
XMVBHZBLHNOQON-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 2-butyl-1-octyl-methacrylate (BOMA)[2]
- 3,5,5-trimethyl-1-hexyl methacrylate (TMHMA)[2]
- hydrophobic polyesters in miniemulsion in the presence of large amounts of water[3]
It has also been used as an extraction solvent in extractive fed-batch experiments.[4]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
251.6 °F - Non-equilibrium method
Point d'éclair (°C)
122 °C - Non-equilibrium method
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves