Principaux documents
03819
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol monododecyl ether
BioXtra, ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
2-(Dodecyloxy)ethanol, C12E1, Dodecylglycol
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)11OCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.39
Beilstein:
1748129
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Description
non-ionic
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioXtra
Essai
≥99.0% (GC)
Poids mol.
230.39 g/mol
Indice de réfraction
n20/D 1.446
Densité
0.873 g/mL at 20 °C (lit.)
Traces de cations
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCOCCO
CCCCCCCCCCCCOCCO
InChI
1S/C14H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16-14-12-15/h15H,2-14H2,1H3
Clé InChI
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Non-Ionic surfactant. Utilised as a source of C and energy by an organism isolated from activated sludge[1]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Dries Deeren et al.
Acta clinica Belgica, 71(6), 379-382 (2016-05-05)
A recent multicenter study demonstrated that bathing with chlorhexidine reduces the transmission of resistant organisms and the risk of hospital-acquired bloodstream infections in ICUs. We wanted to confirm the feasibility of this strategy in a cohort of patients in a
Y. Ichikawa et al.
J. Ferment. Technol., 56, 403-403 (1978)