Principaux documents
460028
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2,2-Dimethyl-5-oxo-1,3-dioxolane-4-acetic acid
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H10O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −3.5°, c = 1 in chloroform
Pf
108-112 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ester
ether
ketal
Chaîne SMILES 
CC1(C)O[C@H](CC(O)=O)C(=O)O1
InChI
1S/C7H10O5/c1-7(2)11-4(3-5(8)9)6(10)12-7/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-/m1/s1
Clé InChI
IDQOCLIWDMZKBZ-SCSAIBSYSA-N
Description générale
(R)-(−)-2,2-Dimethyl-5-oxo-1,3-dioxolane-4-acetic acid can be used as an intermediate/starting material in the synthesis of (R)-isoserine, a glucagon receptor antagonist, blepharismone, and pheromone of Blepharisma japonicum.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Novel glucagon receptor antagonists with improved selectivity over the glucose-dependent insulinotropic polypeptide receptor
Kodra JT, et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(17), 5387-5396 (2008)
Practical synthesis of blepharismone, a mating inducing pheromone of Blepharisma japonicum
Takihiro H, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 17(16), 2339-2343 (2006)