Key Documents
452491
Sigma-Aldrich
Allyl-d5 alcohol
98 atom % D
Synonyme(s) :
2-Propen-d5-1-ol
About This Item
Formule linéaire :
D2C=CDCD2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
63.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Indice de réfraction
n20/D 1.41 (lit.)
Point d'ébullition
96-98 °C (lit.)
Pf
−129 °C (lit.)
Densité
0.926 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[2H]\C([2H])=C(/[2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2/i1D2,2D,3D2
Clé InChI
XXROGKLTLUQVRX-RHPBTXKOSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22.00 °C - closed cup