608157
L-Asparagine-13C4,15N2 monohydrate
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Pureté
95% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
233-235 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES
O.[15NH2][13C@@H]([13CH2][13C]([15NH2])=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
Clé InChI
RBMGJIZCEWRQES-KNBQNQHASA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable