444197
3-Ethyl-3-oxetanemethanol
96%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.453 (lit.)
Point d'ébullition
96 °C/4 mmHg (lit.)
Densité
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC1(CO)COC1
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-6(3-7)4-8-5-6/h7H,2-5H2,1H3
Clé InChI
UNMJLQGKEDTEKJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
226.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
108.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves