441554
Nα-Acetyl-L-asparagine
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
168-170 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CC(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O4/c1-3(9)8-4(6(11)12)2-5(7)10/h4H,2H2,1H3,(H2,7,10)(H,8,9)(H,11,12)/t4-/m0/s1
Clé InChI
HXFOXFJUNFFYMO-BYPYZUCNSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable