Principaux documents
437646
Sigma-Aldrich
Sodium hydrogen difluoride
granular, 98%
Synonyme(s) :
Sodium acid fluoride, Sodium bifluoride
About This Item
Formule linéaire :
NaHF2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
61.99
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
for analytical purposes
Essai
98%
Forme
granular
Chaîne SMILES 
[F-].[Na+].F[H]
InChI
1S/2FH.Na/h2*1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
BFXAWOHHDUIALU-UHFFFAOYSA-M
Application
Employed recently in the room temperature synthesis of fluoride glasses. Starting material for solid state preparation of Na3MnF6 for further high pressure structural determination studies.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Journal of Non-Crystalline Solids, 184, 166-166 (1995)
Carlson, S. et al.
Inorganic Chemistry, 37, 1486-1486 (1998)