Key Documents
437433
Sigma-Aldrich
Di(ethylene glycol) diacrylate
technical grade, 75%
Synonyme(s) :
2,2′-Oxydiethyl diacrylate, Diethylene glycol diacrylate, Polyethylene glycol
About This Item
Formule linéaire :
(H2C=CHCO2CH2CH2)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
technical grade
Pureté
75%
Forme
liquid
Contient
60-100 ppm HQ as inhibitor
90-150 ppm MEHQ as inhibitor
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
Indice de réfraction
n20/D 1.463 (lit.)
Point d'ébullition
162 °C (lit.)
Densité
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
Extrémité Ω
acrylate
Extrémité α
acrylate
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: homobifunctional
Chaîne SMILES 
C=CC(=O)OCCOCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C10H14O5/c1-3-9(11)14-7-5-13-6-8-15-10(12)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
Clé InChI
LEJBBGNFPAFPKQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter