432415
Polystyrene-block-polyisoprene-block-polystyrene
styrene 22 wt. %
Synonyme(s) :
Polystyrene-block-polyisoprene, multi-arm
About This Item
Produits recommandés
Indice de fusion
3 g/10 min (200°C/5.0kg)
Contient
phenolic as antioxidant
Composition
styrene, 22 wt. %
Dureté
52 (Shore A)
Viscosité
12 poise, 25 wt. % in toluene(25 °C, Brookfield)(lit.)
Solubilité
solvents with solubility parameters between 7.7 and 9.4: soluble
Densité
0.93 g/mL at 25 °C
Élongation
ASTM D 412 - 1,200% (ultimate)
Chaîne SMILES
CC(=C)C=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C5H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4-5(2)3/h2-7H,1H2;4H,1-2H2,3H3
Clé InChI
ROGIWVXWXZRRMZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable