The molecular weight and polydispersity are not determined for this product. However, historical data indicates a molecular weight of approximately 150,000 daltons with a number average molecular weight (Mn) of approximately 70,000 daltons.
430072
Poly(styrene-co-butadiene)
butadiene 4 wt. %, melt index 6 g/10 min (200°C/5kg)
About This Item
Produits recommandés
Forme
pellets
Niveau de qualité
Indice de fusion
6 g/10 min (200°C/5kg)
Composition
butadiene, 4 wt. %
Dureté
105 (Rockwell R, ASTM D 785)
Température de transition
softening point 103 °C (Vicat, ASTM D 1525)
Densité
1.04 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
C=CC=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C4H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-3-4-2/h2-7H,1H2;3-4H,1-2H2
Clé InChI
MTAZNLWOLGHBHU-UHFFFAOYSA-N
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
Can I get the number average molecular weight(Mn), Mw and polydispersity of this polymer?