432431
Polystyrene-block-poly(ethylene-ran-butylene)-block-polystyrene-graft-maleic anhydride
melt index ~21 g/10 min (230°C/5.0kg)
Synonyme(s) :
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Produits recommandés
Forme
pellets
Niveau de qualité
Indice de fusion
~21 g/10 min (230°C/5.0kg)
Composition
maleic anhydride, ~2 wt. %
Dureté
75 (Shore A)
Viscosité
12.5 poise, 15 wt. % in toluene(25 °C, Brookfield)(lit.)
Solubilité
solvents with solubility parameters between 7.7 and 9.4: soluble
Densité
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
Élongation
ASTM D 412 - 500% (ultimate)
Chaîne SMILES
C=C.C=CC=C.O=C1OC(=O)C=C1.C=Cc2ccccc2
Clé InChI
WBWITWZSMYQPNN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves