Principaux documents
424315
Sigma-Aldrich
3-(Chloromethyl)benzoic acid
97%
Synonyme(s) :
α-Chloro-m-toluic acid
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2C6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.59
Beilstein:
637114
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
136-138 °C (lit.)
Solubilité
methanol: soluble 20 mg/mL, clear
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
chloro
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cccc(CCl)c1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Clé InChI
PBSUMBYSVFTMNG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-(Chloromethyl)benzoic acid (m-Chloromethylbenzoic acid) is a meta-substituted benzoic acid derivative. Correlations between Hammett substituent constants and calculated dipole moments and molecular transform and normalized molecular moment structure indices for m-chloromethylbenzoic acid was investigated. Hammett constants were observed to be linearly related only to the normalized charge moment index.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Molecular structural index control in property-directed clustering and correlation.
King JW and Molnar SP.
International Journal of Quantum Chemistry, 80(6), 1164-1171 (2000)