Principaux documents
41571
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethylsiletane
≥95%
Synonyme(s) :
1,1-Dimethylsilacyclobutane, Dimethyltrimethylenesilane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H12Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.23
Beilstein:
102434
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.428
Densité
0.777 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si]1(C)CCC1
InChI
1S/C5H12Si/c1-6(2)4-3-5-6/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
YQQFFTNDQFUNHB-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Reactive silicon compound undergoing various insertion reactions giving 5- and 6-membered rings
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
23.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Y. Kakeyama et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 64, 1461-1461 (1991)
Tetrahedron Letters, 31, 6059-6059 (1990)
K. Matsumoto et al.
Tetrahedron Letters, 31, 6055-6055 (1990)