Key Documents
411094
Sigma-Aldrich
1,1-Dichlorosilacyclobutane
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H6Cl2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.07
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.464 (lit.)
Point d'ébullition
113-115 °C (lit.)
Densité
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Si]1(Cl)CCC1
InChI
1S/C3H6Cl2Si/c4-6(5)2-1-3-6/h1-3H2
Clé InChI
PASYEMKYRSIVTP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
68.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
20 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1