Key Documents
412937
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-Tetrahydrofurfurylamine
99%
Synonyme(s) :
(R)-2-(Aminomethyl)tetrahydrofuran
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.15
Numéro Beilstein :
4652872
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D −12°, c = 2 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
Point d'ébullition
55 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC[C@H]1CCCO1
InChI
1S/C5H11NO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4,6H2/t5-/m1/s1
Clé InChI
YNOGYQAEJGADFJ-RXMQYKEDSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46 °C - closed cup