Principaux documents
412090
Sigma-Aldrich
Bisphenol A ethoxylate diacrylate
average Mn ~512, EO/phenol 2
Synonyme(s) :
Bis(4-acryloxypolyethoxyphenyl)propane, Bisphenol A polyethylene glycol diether diacrylate, Ethoxylated bisphenol A diacrylate
About This Item
Formule linéaire :
[H2C=CHCO2(CH2CH2O)nC6H4-4-]2C(CH3)2
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
viscous liquid
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mn ~512
Contient
1,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Composition
EO/phenol, 2
Indice de réfraction
n20/D 1.534
Densité
1.14 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
OCCO.OC(=O)C=C.CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2.C3H4O2.C2H6O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;1-2-3(4)5;3-1-2-4/h3-10,16-17H,1-2H3;2H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
Clé InChI
HGARWRTUWINPJC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup