Key Documents
408352
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) methacrylate
average Mn ~375
Synonyme(s) :
Polypropylene glycol monomethacrylate
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
liquid
Poids mol.
average Mn ~375
Contient
800 ppm MEHQ as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.449
Densité
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(O)CO.CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C7H12O3/c1-6(2)7(9)10-5-3-4-8/h8H,1,3-5H2,2H3
Clé InChI
GNSFRPWPOGYVLO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter