Principaux documents
438111
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) monobutyl ether
average Mn ~1,000
Synonyme(s) :
Butoxypolypropylene glycol, PPG-14 Butyl Ether, PPG-16 Butyl Ether, Poly(propylene oxide) monobutyl ether, Polyoxypropylene glycol butyl monoether, Polypropylene glycol butyl ether, Polypropylene glycol monobutyl ether
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3[OCH2CH(CH3)]nOH
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
viscous liquid
Poids mol.
average Mn ~1,000
Indice de réfraction
n20/D 1.448
Viscosité
140 cSt(20 °C)(lit.)
pb
>200 °C (lit.)
Température de transition
pour point −40 °C
Densité
0.989 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCCCO.CC(O)CO
InChI
1S/C10H22O3/c1-4-5-6-12-8-10(3)13-7-9(2)11/h9-11H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
CUVLMZNMSPJDON-UHFFFAOYSA-N
Application
Hydraulic fluids, metal working fluids and lubricants, heat transfer fluids, solder assist fluids, quenchants, lubricants, solvents, plasticizers and foam control agents.
Caractéristiques et avantages
Good lubricity under load, noncorrosive to metals. Very low ash content, low pour point, excellent thermal stability.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
285.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
140.6 °C - closed cup