454990
Poly(ethylene glycol) methyl ether acrylate
average Mn 480, contains 100 ppm MEHQ as inhibitor, 100 ppm BHT as inhibitor
Synonyme(s) :
Acryl-PEG, Methoxy PEG acrylate, Methoxy poly(ethylene glycol) monoacrylate, Poly(ethylene glycol) monomethyl ether monoacrylate, mPEG-acrylate
About This Item
Produits recommandés
Poids mol.
average Mn 480
Niveau de qualité
Contient
100 ppm BHT as inhibitor
100 ppm MEHQ as inhibitor
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OCCO.OC(=O)C=C
Clé InChI
FCDZZFLRLVQGEH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter