Key Documents
405019
Sigma-Aldrich
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride
97%
Synonyme(s) :
Furo[3,4-b]pyrazine-5,7-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H2N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.09
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Pf
210 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1OC(=O)c2nccnc12
InChI
1S/C6H2N2O3/c9-5-3-4(6(10)11-5)8-2-1-7-3/h1-2H
Clé InChI
AWJWCTOOIBYHON-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3