Principaux documents
540498
Sigma-Aldrich
2,5-Pyrazinedicarboxylic acid dihydrate
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4N2O4 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
96%
Pf
272-277 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1cnc(cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H4N2O4.2H2O/c9-5(10)3-1-7-4(2-8-3)6(11)12;;/h1-2H,(H,9,10)(H,11,12);2*1H2
Clé InChI
GVEVNOSZLMMBOR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable