Principaux documents
38457
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-1-propanol
≥98.0% (GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.12
Numéro Beilstein :
1731204
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.413
Point d'ébullition
150-152 °C
Densité
0.942 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
hydroxyl
Chaîne SMILES 
COCCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-6-4-2-3-5/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
JDFDHBSESGTDAL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Methoxy-1-propanol is a primary alcohol. Kinetics of the reactions of 3-methoxy-1-propanol with phenyl isocyanate in the presence of metal catalysts has been reported. Selective synthesis of 3-methoxy-1-propanol from methanol and allyl alcohol with metal oxides and zeolites catalysts in the liquid phase has been studied.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
100.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Selective synthesis of 3-methoxy-1-propanol from methanol and allyl alcohol with metal oxide catalysts.
Yamakawa T, et al.
Catalysis Communications, 2(6), 191-194 (2001)
Kinetics of alcohol-isocyanate reactions with metal catalysts.
Rand L, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 9(5), 1787-1795 (1965)