Key Documents
153834
Sigma-Aldrich
2-Bromoadamantane
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H15Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
138-140 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
BrC1[C@H]2C[C@@H]3C[C@H](C2)C[C@H]1C3
InChI
1S/C10H15Br/c11-10-8-2-6-1-7(4-8)5-9(10)3-6/h6-10H,1-5H2/t6-,7+,8-,9+,10?
Clé InChI
RCXJARRRXOPXBC-MGPGSJOLSA-N
Application
2-Bromoadamantane was used to study the c-alkylation of phenol.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Non-catalyzed C-alkylation of phenols with cyclic secondary alkyl bromides.
Synthetic Communications, 26(21), 3885-3895 (1996)