376159
(Trimethylsilyl)methyl isocyanide
97%
Synonyme(s) :
(Isocyanomethyl)trimethylsilane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.416 (lit.)
Point d'ébullition
52-53 °C/35 mmHg (lit.)
Densité
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)C[N+]#[C-]
InChI
1S/C5H11NSi/c1-6-5-7(2,3)4/h5H2,2-4H3
Clé InChI
OLSTVZKPVGMQKB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
<59.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
< 15 °C - closed cup