133280
Butyl isocyanide
97%
Synonyme(s) :
1-Butylisonitrile, 1-Isocyanobutane, Butyl isonitrile, n-Butyl isocyanide, n-Butyl isonitrile
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.396 (lit.)
Densité
0.795 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
isonitrile
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCC[N+]#[C-]
InChI
1S/C5H9N/c1-3-4-5-6-2/h3-5H2,1H3
Clé InChI
FSBLVBBRXSCOKU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
69.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
21 °C - closed cup