361860
Deuterium
99.8 atom % D
Synonyme(s) :
D2
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
0.07 (vs air)
Pureté isotopique
99.8 atom % D
Pureté
99.995% (CP)
Point d'ébullition
-249.5 °C (lit.)
Densité
0.169 g/mL at -250.9 °C (liq)(lit.)
0.165 g/L at 25 °C (gas)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
[2H][2H]
InChI
1S/H2/h1H/i1+1D
Clé InChI
UFHFLCQGNIYNRP-VVKOMZTBSA-N
Conditionnement
Produits recommandés
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Régulateur
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
<-238.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
< -150 °C - closed cup