Key Documents
756822
Sigma-Aldrich
Oxyde de deutérium
filtered, 99.8 atom % D
Synonyme(s) :
Eau deutérée, Eau lourde, Eau-d2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
D2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
20.03
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99.8 atom % D
Forme
liquid
Technique(s)
HPLC: suitable
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Point d'ébullition
101.4 °C (lit.)
Pf
3.8 °C (lit.)
Densité
1.107 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[2H]O[2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i/hD2
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Description générale
L'oxyde de deutérium (D2O) est également connu sous le nom d'eau lourde. Il s'agit de la forme deutérée de l'eau, car les deux protons de H2O y sont remplacés par un deutérium.
Application
D2O peut servir de solvant dans les applications suivantes :      
  • spectroscopie par résonance magnétique nucléaire (RMN) haute résolution      
  • spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR pour "Fourier-Transform Infrared")     
  • études de bio-RMN      
  • études de spectroscopie Raman polarisée dans la lumière visible      
  • expression des protéines
D2O sert également à préparer des composés marqués au deutérium dans différents domaines (chimie pharmaceutique, chimie bioanalytique, chimie du vivant, chimie environnementale…), par des réactions d'échange H-D, pour l'analyse des mécanismes du métabolisme des médicaments, des mécanismes réactionnels, de la structure des biomolécules et des résidus de produits phytopharmaceutiques dans les aliments, par des techniques d'analyse appropriées.
Conditionnement
Il se peut que ce produit soit disponible en vrac ; il peut alors être conditionné à la demande. Pour en savoir plus sur le prix, la disponibilité et le conditionnement, veuillez contacter le Service Clients des isotopes stables.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
R Schweitzer-Stenner et al.
Journal of the American Chemical Society, 123(39), 9628-9633 (2001-09-27)
We have measured the polarized visible Raman and FTIR spectra of trialanine and triglycine in D(2)O at acid, neutral, and alkaline pD. From the Raman spectra we obtained the isotropic and the anisotropic scattering. A self-consistent spectral analysis of the
Raphael Böhm et al.
Structure (London, England : 1993), 28(2), 206-214 (2019-12-22)
The voltage-dependent anion channel (VDAC) forms the primary diffusion pore of the outer mitochondrial membrane. In its apo form, VDAC adopts an open conformation with high conductance. States of lower conductance can be induced by ligand binding or the application
Liset Westera et al.
Blood, 122(13), 2205-2212 (2013-08-16)
Quantitative knowledge of the turnover of different leukocyte populations is a key to our understanding of immune function in health and disease. Much progress has been made thanks to the introduction of stable isotope labeling, the state-of-the-art technique for in
Sandra J Veen et al.
Physical review letters, 109(24), 248302-248302 (2013-02-02)
By using the critical Casimir force, we study the attractive strength dependent aggregation of colloids with and without gravity by means of near field scattering. Significant differences were seen between microgravity and ground experiments, both in the structure of the
Jutta K H Skau et al.
The American journal of clinical nutrition, 101(4), 742-751 (2015-04-04)
Poor nutritional quality of complementary foods often limits growth. Animal source foods, such as milk or meat, are often unaffordable. Local affordable alternatives are needed. We evaluate the efficacy of 2 newly developed, rice-based complementary food products: WinFood (WF) with
Contenu apparenté
La structure des protéines fournit des informations utiles qui peuvent être exploitées pour déduire leur fonction. L'étude de la structure des protéines et la cartographie des interactions entre protéines, de leur niveau d'expression et de leur localisation permettent d'identifier des biomarqueurs de maladies ainsi que des cibles thérapeutiques potentielles.
La structure des protéines fournit des informations utiles qui peuvent être exploitées pour déduire leur fonction. L'étude de la structure des protéines et la cartographie des interactions entre protéines, de leur niveau d'expression et de leur localisation permettent d'identifier des biomarqueurs de maladies ainsi que des cibles thérapeutiques potentielles.
La structure des protéines fournit des informations utiles qui peuvent être exploitées pour déduire leur fonction. L'étude de la structure des protéines et la cartographie des interactions entre protéines, de leur niveau d'expression et de leur localisation permettent d'identifier des biomarqueurs de maladies ainsi que des cibles thérapeutiques potentielles.
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.
Afficher tout