348015
2-Aminobenzylamine
98%
Synonyme(s) :
(2-Aminomethylphenyl)amine, 2-(Aminomethyl)aniline, 2-(Aminomethyl)benzenamine, 2-Amino-1-benzylamine, [(2-Aminophenyl)methyl]amine, o-Aminobenzylamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
58-61 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NCc1ccccc1N
InChI
1S/C7H10N2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5,8-9H2
Clé InChI
GVOYKJPMUUJXBS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- in the synthesis of 1,2,3,4-tetrahydroquinazoline oxime, via condensation reaction with 2-(naphthalen-2-yl)-2-oxoacetaldehyde oxime
- in the synthesis of alkyl 5H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylates
- to modify the phosphate groups on phosphoserine peptides
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges