347604
(3-Bromopropyl)trimethylammonium bromide
97%
Synonyme(s) :
3-Bromo-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium Bromide
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
210 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[Br-].C[N+](C)(C)CCCBr
InChI
1S/C6H15BrN.BrH/c1-8(2,3)6-4-5-7;/h4-6H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
NNZGNZHUGJAKKT-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Octa-cationic imidazolyl Al(III) phthalocyanine bifunctional catalyst CAT 2.
- Divalent surfactants like N-(3-trimethylammoniumpropyl)hexadecyldimethylammonium dibromide and N-(3-trimethylammoniumpropyl)octadecylammonium dibromide by reacting with surfactant precursor compounds hexadecyldimethylamine (C16NMe2), octadecyldimethylamine (C18NMe2) respectively.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable