Principaux documents
642274
Sigma-Aldrich
3-(Trimethylammonium)propyl-functionalized silica gel, chloride
200-400 mesh, extent of labeling: 1.2 mmol/g loading
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Niveau de qualité
Ampleur du marquage
1.2 mmol/g loading
Superficie
500 m2/g
Taille des particules
200-400 mesh
Dimension de pores
60 Å pore size
Catégories apparentées
Application
Strong anion exchange gel.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable