Key Documents
347094
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)dimethylphenylsilane
98%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5Si(CH3)2CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.74
Numéro Beilstein :
2935991
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.520 (lit.)
Point d'ébullition
106-107 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(CCl)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13ClSi/c1-11(2,8-10)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
Clé InChI
RJCTVFQQNCNBHG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter