343552
3,3-Dimethoxy-2-butanone
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.407 (lit.)
Point d'ébullition
145-146 °C (lit.)
Densité
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(C)(OC)C(C)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(7)6(2,8-3)9-4/h1-4H3
Clé InChI
UFQBSPGKRRSATO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
113.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45 °C - closed cup