P45605
3,3-Dimethyl-2-butanone
97%
Synonyme(s) :
α,α,α-Trimethylacetone, tert-Butyl methyl ketone, Pinacolone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.396 (lit.)
Point d'ébullition
106 °C (lit.)
Densité
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H12O/c1-5(7)6(2,3)4/h1-4H3
Clé InChI
PJGSXYOJTGTZAV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
41.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
5 °C - closed cup