Principaux documents
340499
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Citronellic acid
98%
Synonyme(s) :
3,7-Dimethyl-6-octenoic acid
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Activité optique
[α]25/D +8°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.4534 (lit.)
pb
119 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
C[C@H](CC\C=C(/C)C)CC(O)=O
InChI
1S/C10H18O2/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10(11)12/h5,9H,4,6-7H2,1-3H3,(H,11,12)/t9-/m1/s1
Clé InChI
GJWSUKYXUMVMGX-SECBINFHSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup