Principaux documents
340146
Sigma-Aldrich
Glycidyl 2-methylphenyl ether
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
(2-Methylphenoxymethyl)oxirane, 1,2-Epoxy-3-(2-methylphenoxy)propane, 1-(2,3-Epoxypropoxy)-2-methylbenzene, 1-(2-Methylphenoxy)-2,3-epoxypropane, 2-Methylphenyl glycidyl ether, 2-[(2-Methylphenoxy)methyl]oxirane, o -Cresol glycidyl ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
technical grade
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Essai
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.529 (lit.)
pb
109-111 °C/4 mmHg (lit.)
Densité
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1OCC2CO2
InChI
1S/C10H12O2/c1-8-4-2-3-5-10(8)12-7-9-6-11-9/h2-5,9H,6-7H2,1H3
Clé InChI
KFUSXMDYOPXKKT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter