363537
(S)-(+)-Glycidyl benzyl ether
99%
Synonyme(s) :
(S)-(+)-2-(Benzyloxymethyl)oxirane
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +5.1°, c = 5 in toluene
Densité
1.072 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C(OCc1ccccc1)[C@@H]2CO2
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-4-9(5-3-1)6-11-7-10-8-12-10/h1-5,10H,6-8H2/t10-/m1/s1
Clé InChI
QNYBOILAKBSWFG-SNVBAGLBSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter