318434
3,3′-Dipropylthiacarbocyanine iodide
98%
Synonyme(s) :
3-Propyl-2-[3-[3-propyl-2(3H)benzothiazolylidene]-1-propenyl]benzothiazolium iodide, DiSC3(3)
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
crystalline powder
Pf
288 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
chloroform/methanol: 10 mg/mL, clear
λmax
559 nm
ε (coefficient d'extinction)
163120 at 599 nm in methanol at 0.00463 g/L
17425 at 298 nm in methanol at 0.00463 g/L
40246 at 220 nm in methanol at 0.00463 g/L
Fluorescence
λex 559 nm; λem 575 nm in methanol
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[I-].CCCN1C(\Sc2ccccc12)=C\C=C\c3sc4ccccc4[n+]3CCC
InChI
1S/C23H25N2S2.HI/c1-3-16-24-18-10-5-7-12-20(18)26-22(24)14-9-15-23-25(17-4-2)19-11-6-8-13-21(19)27-23;/h5-15H,3-4,16-17H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
JGTCEHAVVINOPG-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.