317632
(Methylcyclopentadienyl)manganese(I) tricarbonyl
Synonyme(s) :
(Methylcyclopentadienyl)tricarbonylmanganese, MCMT, Tricarbonyl(2-methylcyclopentadienyl)manganese, Ethyl MMT, MMT, NSC 22316
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.05 mmHg ( 20 °C)
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: manganese
reagent type: catalyst
Indice de réfraction
n20/D 1.584 (lit.)
pb
232-233 °C (lit.)
Pf
−1 °C (lit.)
Densité
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mn].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C6H7.3CO.Mn/c1-6-4-2-3-5-6;3*1-2;/h2-5H,1H3;;;;
Clé InChI
LYHJNAIHGFWRKM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
It can also be used as a reactant for:
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup