Principaux documents
225460
Sigma-Aldrich
Diironnonacarbonyl
98%
Synonyme(s) :
Enneacarbonyldiiron, Iron enneacarbonyl, Nonacarbonyldiiron
About This Item
Formule linéaire :
Fe2(CO)9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.78
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: iron
reagent type: catalyst
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].O=C1[Fe]2C(=O)[Fe]1C2=O
InChI
1S/9CO.2Fe/c9*1-2;;
Clé InChI
JCXLZXJCZPKTBW-UHFFFAOYSA-N
Application
Reacts with phenylsilanes to give triply bridged diiron complexes.[1]
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 2 - Water-react 2
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Simons, R.S. Tessier, C.A.
Organometallics, 15, 2604-2604 (1996)
Kerber, R. C. et al.R. C.; Ribakove, E. C.
Organometallic News, 10, 2848-2848 (1991)
Gree, R.
Synthesis, 341-341 (1989)
Crump, S. L.; Netka, J.; Rickborn, B.
The Journal of Organic Chemistry, 50, 2746-2746 (1985)
Luca Bertini et al.
The journal of physical chemistry. A, 110(47), 12900-12907 (2006-11-28)
The valence electronic excited states of Fe2(CO)9 have been studied using the time-dependent density functional theory (TDDFT). Both tribridged D3h and monobridged C2v structures have been considered, and the structure of selected low-lying singlet and triplet excited states have been