Key Documents
305111
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenyl 2-bromoethyl ether
98%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4OCH2CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.51
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Point d'ébullition
165-170 °C/22 mmHg (lit.)
Pf
40-42 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(OCCBr)cc1
InChI
1S/C8H8BrClO/c9-5-6-11-8-3-1-7(10)2-4-8/h1-4H,5-6H2
Clé InChI
YYFLBDSMQRWARK-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Chlorophenyl 2-bromoethyl ether may be used in chemical synthesis.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Gregory J Baker et al.
Cell systems, 11(3), 272-285 (2020-09-09)
Accurately profiling systemic immune responses to cancer initiation and progression is necessary for understanding tumor surveillance and, ultimately, improving therapy. Here, we describe the SYLARAS software tool (systemic lymphoid architecture response assessment) and a dataset collected with SYLARAS that describes